Learn More
Methyl2-nonynoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-nonynoate |
Dichte | 0.915 |
Siedepunkt | 121°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 104°C (219°F) |
Geruch | Floral |
Strukturformel | CH3(CH2)5C≡CCO2CH3 |
Brechungsindex | 1.4485 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1759870 |
Formelmasse | 168.24 |