Learn More
Methyl-2-Nitrobenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496176
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-27-9
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00007136
InChI-Schlüssel AOXPHVNMBPFOFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-nitrobenzoate, benzoic acid, 2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, o-nitro-, methyl ester, 2-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-nitrobenzoate, methyl o-nitro benzoate, methyl ortho-nitrobenzoate, acmc-209ml4, nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 69072
IUPAC-Name Methyl 2-Nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-nitrobenzoate
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 1.285
Siedepunkt 275°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 100 g
Beilstein 2050101
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) ≥98%