Learn More
Methyl-2-(methylthio)-benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494273
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3704-28-7
Summenformel C9H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.237
MDL-Nummer MFCD00068039
InChI-Schlüssel CPQDZXPLQXZJGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 279586
IUPAC-Name methyl-2-methylsulfanylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2- (methylthio)benzoate
Schmelzpunkt 64°C to 66°C
Geruch Stench
Menge 1 g
Beilstein 2084294
Synonym methyl 2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate, benzoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, benzoic acid,2-methylthio-, methyl ester, 2-methylthiobenzoic acid, methyl ester, acmc-1cnec, methyl o-methylthiosalicylate, methyl-2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate #, 2-methylthio benzoic acid methyl ester
Formelmasse 182.24
Reinheit (%) 98%