Learn More
Methyl2-(acetylamino)-3-Nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-(acetylamino)-3-nitrobenzoate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 238.2 |
Reinheit (%) | 97% |