Learn More
Methyl-2-acetamido-5-Chlorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11412858
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20676-54-4
Summenformel C10H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 227.64
MDL-Nummer MFCD00144759
InChI-Schlüssel TVAAIYFBEWHVCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-5-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl 5-chloro-2-acetamidobenzoate, methyl n-acetyl-5-chloroanthranilate, n-acetyl-5-chloroanthranilic acid methyl ester, 2-acetylamino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-chlorobenzoate, pubchem3337, acmc-1cioq, methyl2-acetamido-5-chlorobenzoate, methyl 2-acetamido-5-chloranyl-benzoate
PubChem CID 4640571
IUPAC-Name methyl 5-chloro-2-acetamidobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1NC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Menge 50 g
Beilstein 2808490
Formelmasse 227.65
Reinheit (%) 97%