Learn More
Methyl 2-acetamido-5-Brombenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11488956
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138825-96-4
Summenformel C10H10BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 272.098
MDL-Nummer MFCD00144758
InChI-Schlüssel CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-5-bromobenzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-bromobenzoate, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-acetamidobenzoate, acmc-20akiv, pubchem3334, methyl2-acetamido-5-bromobenzoate, labotest-bb lt00454800
PubChem CID 736223
IUPAC-Name Methyl2-acetamido-5-Brombenzoat
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Menge 100 g
Beilstein 7810898
Formelmasse 272.1
Reinheit (%) 97%