Learn More
Methyl2,4,6-Trihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425053
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3147-39-5
Summenformel C8H8O5
Molekulargewicht (g/mol) 184.147
MDL-Nummer MFCD00013969
InChI-Schlüssel AQDIJIAUYXOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76600
IUPAC-Name Methyl-2,4,6-trihydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 175°C to 179°C
Menge 100 g
Beilstein 2837819
Synonym benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, methyl ester, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-20akj4, benzoic acid,2,4,6-trihydroxy-, methyl ester
Formelmasse 184.15
Reinheit (%) 98%