Learn More
Methyl1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-Beta-D-Glucuronat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457925
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7355-18-2
Summenformel C15H20O11
Molekulargewicht (g/mol) 376.314
MDL-Nummer MFCD00069834
InChI-Schlüssel DPOQCELSZBSZGX-XOBFJNJYSA-N
Synonym 2s,3r,4s,5s,6s-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, methyl o-tetraacetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxane-2-carboxylate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranuronate, beta-d-glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraacetate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronide methyl ester
PubChem CID 95087
IUPAC-Name Methyl-(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-carboxylat
SMILES CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)OC)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Schmelzpunkt 177°C to 181°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Optische Drehung +8.5° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 376.32
Reinheit (%) 98%