Learn More
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure, zur gravimetrischen Bestimmung von Na, ≥ 99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Click to view available options
1 g
Beschreibung
Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 69°C to 71°C |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 165°C (24 hPa) |
Menge | 1 g |
Molekulargewicht (g/mol) | 166.17 g/mol |
Reinheit (%) | ≥99% (T) |
Güte | Allgemeine gravimetrische Reagenzien |
Physikalische Form | Kristallin |