Learn More
Methoxylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469466
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Methoxylamine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of O-methyl oximes from aldehydes. It is orally bioavailable small molecule inhibitor with potential adjuvant activity. It is also used as internal standard for prostaglandin assays by gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methoxylaminhydrochlorid wird als Reagenz bei der Herstellung von O-Methyloximethylen aus Aldehyden verwendet. Ist ein oral bioverfügbarer kleiner Molekülinhibitoren mit möglicher adjuvanter Aktivität. Wird auch als interner Standard für Prostaglandin-Assays durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-56-6
Summenformel CH6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 83.515
MDL-Nummer MFCD00012951
InChI-Schlüssel XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
IUPAC-Name O-Methylhydroxylamin;Hydrochlorid
SMILES CON.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼148°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3589723
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,5989
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 83.52
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.