Learn More
Methoxylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Methoxylamine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of O-methyl oximes from aldehydes. It is orally bioavailable small molecule inhibitor with potential adjuvant activity. It is also used as internal standard for prostaglandin assays by gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methoxylaminhydrochlorid wird als Reagenz bei der Herstellung von O-Methyloximethylen aus Aldehyden verwendet. Ist ein oral bioverfügbarer kleiner Molekülinhibitoren mit möglicher adjuvanter Aktivität. Wird auch als interner Standard für Prostaglandin-Assays durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und sauren Anhydriden.
Methoxylaminhydrochlorid wird als Reagenz bei der Herstellung von O-Methyloximethylen aus Aldehyden verwendet. Ist ein oral bioverfügbarer kleiner Molekülinhibitoren mit möglicher adjuvanter Aktivität. Wird auch als interner Standard für Prostaglandin-Assays durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und sauren Anhydriden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methoxylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼148°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 3589723 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,5989 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. |
Formelmasse | 83.52 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methoxylamine hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methoxylamine hydrochloride