Learn More
Thermo Scientific™ MethElute™ Reagenz (TMPAH)
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ MethElute™ Reagenz (TMPAH) für die genaue und empfindliche Säulenmethylierung.
Marke: Thermo Scientific™ TS-49300
173.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ MethElute™ Reagenz (TMPAH) für die genaue und empfindliche Säulenmethylierung und den Nachweis durch GC-Analyse. Es eignet sich ideal für die quantitative Methylierung und den Nachweis von Barbituraten, Sedativa, Xanthinbasen, phenolischen Alkaloiden und Phenytoin, da es einen einzigen quantitativen Peak für jede Substanz erzeugt. Bei Erhitzung des Reagenzes mit medikamentenhaltigen Extrakten, Serum oder Urin werden die Medikamente, die reaktive Amino-, Hydroxyl- oder Carboxylfunktionen enthalten, an den reaktiven Stellen methyliert.
LeistungsdatenDie Genauigkeit ist vergleichbar mit der des UV/TLC-Verfahrens oder besser (GC ist UV/TLC bei Vorhandensein von Phenobarbitol und Phenytoin überlegen)
Hohe Präzision, mit einem Variationskoeffizienten von maximal 5 %
Hohe Empfindlichkeit; Barbiturate können bis zu 0,2 mg/dl nachgewiesen werden
Spezifikation
GC | |
Raumtemperatur | |
0,2 M | |
10 ml |
Entzündlich, giftig | |
Trimethylaniliniumhydroxid in Methanol | |
10 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methyl alcohol, N,N,N-trimethylaniliniumiodide
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.