Learn More
Methanol, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reagenz ISO, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16603964
Click to view available options
190 L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 0.79 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)
Menge 190 L
Flammpunkt 11°C
Summenformel CH4O
Strukturformel CH3OH
Beilstein 1098229
Synonym Methyl alcohol
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Güte ACS