Learn More
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, enthält 0.03 Vol.-% TMS, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
10 ml
25 mL
50 ml
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol-d4 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 99.8 atom % D |
Dichte | 0,8880g/mL |
Deuterium (D) | Min. 99,75 % |
Verpackung | Glasflasche |
Wasser | Max. 0,05% (coulometrisch) |
Menge | 50 ml |
Strukturformel | CD3OD |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol-d4
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methanol