Learn More
Methanol-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.0 Atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10678011
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 25mL
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1455-13-6
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 33.048
MDL-Nummer MFCD00044213
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Synonym methanol-d, methan 2h ol, methyl alcohol-d, methanol-o-d1, ch3od, deutero methanol, ch 3 od, methanol-d1, methanol d, methan-d-ol, meod
PubChem CID 123113
IUPAC-Name Deuteriooxymethan
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.0 atom % D
Dichte 0,8100g/mL
Deuterium (D) Min. 99,0%
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,1 % (coulometrisch)
Menge 100 ml
Schmelzpunkt -98,0 °C
Siedepunkt 65,4 °C
Strukturformel CH3OD
UN-Nummer 1230
Beilstein 01, III, 1187
Formelmasse 33.05
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol-d
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.