Learn More
Methanol, 99,9 %, extratrocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984591
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Methanol, 99.9 %, CH4O, CAS-Nummer-67-56-1, Methylol, Methylalkohol, Kolonialgeist, Carbinol, Holzalkohol, Holznaphtha, Pyroxylbenzin, Methylhydroxid, Holzbenzin, kolumbianischer Alkohol, 1L, Max. 0.002 % (Als HCOOH), max. 0.0005 meq/g, 64.7 Grad C, CHEBI:17790, farblos, 0,7910 g/ml, 200-659-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98.0°C
Farbe Farblos
Azidität 0.002% max. (as HCOOH)
Dichte 0.7910g/mL
Siedepunkt 64.7°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 12°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Water <50ppm
Brechungsindex 1.3280 to 1.3300
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Relative Dichte 0.791
Strukturformel CH3OH
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Wasser 0.005% Max. (Coulometric)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) 99.9%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.