Learn More
Methansulfonamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
500 g
Beschreibung
Methanesulfonamide will react with thionyl chloride, cyanates, carbon disulfide and ketones and aldehydes to prepare pharmaceuticals, brightening agent and other target molecules. It is also used in biological studies to predict binding affinity and binding mode of protein ligand complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methansulfonamid reagiert mit Thionylchlorid, Cyanaten, Kohlenstoffdisulfid und Ketonen und Aldehyden zur Herstellung von Pharmazeutika, Aufhellungsmitteln und anderen Zielmolekülen. Wird auch in biologischen Studien zur Vorhersage der Bindungsaffinität und des Bindungsmodus von Proteinligandenkomplexen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Methansulfonamid reagiert mit Thionylchlorid, Cyanaten, Kohlenstoffdisulfid und Ketonen und Aldehyden zur Herstellung von Pharmazeutika, Aufhellungsmitteln und anderen Zielmolekülen. Wird auch in biologischen Studien zur Vorhersage der Bindungsaffinität und des Bindungsmodus von Proteinligandenkomplexen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanesulfonamide |
Schmelzpunkt | 87°C to 93°C |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1740835 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in DMSO and methanol. |
Formelmasse | 95.13 |
Reinheit (%) | ≥98% |