missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ Metallschläuche mit einfacher thermischer Dämmung
Material: Metall
Marke: Lauda™ LZM 044
Additional Details : Gewicht : 30.00000kg
Beschreibung
- Für Anschlüsse mit M16x1-Gewinde
Spezifikation
10°bis 400 °C | |
Metall | |
18 mm |
Zubehör, Schlauch | |
20 cm | |
10 mm |