missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ Metallschläuche mit mehrschichtiger thermischer Isolierung gegen Hitze und Kälte
Material: Metall
Marke: Lauda™ LZM 049
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mehrere Ebenen
- Für Anschlüsse mit M16x1-Gewinde
Spezifikation
−60 °C bis +350 °C | |
Metall | |
34 mm |
Zubehör, Schlauch | |
200 mm | |
10 mm |