missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Metal Detectable Bottles
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Beschreibung
- Unsere metalldetektierbaren Wannen eignen sich ideal für die Herstellung in Lebensmittelunternehmen und der allgemeinen Industrie.
- Die Flaschen haben eine breite Öffnung und sind daher ideal für die Verwendung mit Pulvern.
- Das Sortiment wird aus einem speziellen, metalldetektierbaren Polypropylen (PP) hergestellt.
- Polypropylen hat eine sehr gute chemische Beständigkeit.
- Das gesamte Sortiment wird unter Reinraumbedingungen hergestellt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 7 (10.000) verpackt.
- Dadurch wird die Reinheit des Produkts gewährleistet.
- Das robuste Design ermöglicht den Einsatz über viele Jahre hinweg; sie können jedoch auch als Einwegprodukt direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Einfach auspacken und verwenden.
- Sie sind ideal für die Verwendung mit Pulvern, Granulaten und Pasten.
- Die blaue Farbe bedeutet, dass sie leicht zu sehen sind, wenn sie im Material gelassen werden.
- Die Behälter sind in Größen von 250 ml und 500 ml erhältlich.
- Die Behälter sind pulverfest und spritzdicht.
- Hergestellt aus hochwertigem PP.
- Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen für Lebensmittel.
- 250 ml Volumen ist die Standardgröße.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Blau |
Material | Polypropylen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'