Learn More
2,4,5,6-Tetrachlor-m-Xylol in Methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,5,6-Tetrachlor-m-Xylol |
Konzentration | 100 μg/ml |
CAS | 877-09-8 |
Verpackung | Ampulle |
Menge | 1 ml |
Typ | Standardlösung für organische Einzelkomponenten |
Summenformel | C8H6Cl4 |
InChI-Schlüssel | NTUBJKOTTSFEEV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C)Cl |
IUPAC-Name | 1,2,3,5-Tetrachlor-4,6-Dimethylbenzol |