Learn More
2,4,5,6-Tetrachlor-m-Xylol in Methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12970154
Click to view available options
Menge:
10 ml
Verpackung:
Ampulle
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5,6-Tetrachlor-m-Xylol
Konzentration 10 μg/ml
CAS 877-09-8
Verpackung Ampulle
Menge 10 ml
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
Summenformel C8H6Cl4
InChI-Schlüssel NTUBJKOTTSFEEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C)Cl
IUPAC-Name 1,2,3,5-Tetrachlor-4,6-Dimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 243.936
PubChem CID 70139
Lösungsmittel oder Matrix Methanol
Physikalische Form Flüssig