Learn More
Meta-Phosphorsäure, Puriss p.a., ≥33,5 % (T), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | meta-Phosphoric acid |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 600°C |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 100 g |
Strukturformel | (HPO3)n |
Physikalische Form | Fest |
UN-Nummer | UN3260 |
Reinheit (%) | ≥33.5% (T) |