missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Meta-Phosphoric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15622440
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 37267-86-0
Summenformel HO3P
Molekulargewicht (g/mol) 79.979
MDL-Nummer MFCD00011351
InChI-Schlüssel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Meta-Phosphoric Acid
Menge 500 g
Strukturformel (HPO3)n
UN-Nummer 3260
Güte ACS-Reagenz
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'