Learn More
Invitrogen™ MET [D1228H] Recombinant Human Protein
Human MET C-terminal fragment, amino acids K956-S1390 (as in GenBank entry NM_000245.2), D1228H mutant, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a Thrombin cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
574.00 CHF - 8710.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Molekulargewicht 78.8kDa
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Gen-Alias c-MET, HGFR
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15478873
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PV6208
10 μg
574.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15488873
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PV6209
100 μg
1942.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15498873
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PV6210
1 mg
8710.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
78.8kDa
c-MET, HGFR
Human
GST Tag, His Tag
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 956-1390
Recombinant
Videos