Learn More
Thermo Scientific™ Human MET (cMET), His Tag Recombinant Protein
Human MET (cMET), His Tag Recombinant Protein
798.00 CHF - 10580.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000236.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 53.7 kDa |
Gen-Alias | MET (cMET) |
Kinase-Familie | MET (HGFR) Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge | Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge | Availability | ||||
11549326
|
Thermo Scientific™
PV3143 |
10μg | 10μg |
798.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10073172
|
Thermo Scientific™
PV3588 |
1 mg | 1 mg |
10580.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
MET (cMET) is a receptor-like tyrosine kinase whose disregulation has been linked to many types of human malignancies.Spezifikation
NP_000236.2 | |
53.7 kDa | |
MET (HGFR) Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 20 mM Tris, pH 7.5, 100 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
MET (cMET) | |
Human | |
His Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus |