missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MET (cMET) Recombinant Human Protein
MET (cMET) is a receptor-like tyrosine kinase.
Marke: Invitrogen™ PR4563B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Disregulation of MET (cMET) has been linked to many types of human malignancies.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
NP_000236.2 | |
20mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
100μg | |
RUO - research use only | |
MET (cMET) | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
53.7kDa | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
MET (HGFR) Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur