Learn More
Meso-2,3-Dimercaptosuccinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10053180
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304-55-2
Summenformel C4H6O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 182.21
MDL-Nummer MFCD00064799
InChI-Schlüssel ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Synonym succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
PubChem CID 2724354
ChEBI CHEBI:63623
IUPAC-Name (2S,3R)-2,3-Bis(sulfanyl)butandisäure
SMILES C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-2, 3-Dimercaptosuccinic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 196°C to 198°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH(SH)CH(SH)CO2H
Menge 5 g
Merck Index 15,8995
Formelmasse 182.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid