Learn More
Meso-1,5-bis(4-bromphenyl)ethandiamin, ≥98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10250223
Click to view available options
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-1, 2-Bis(4-bromophenyl)ethanediamine
CAS 117903-53-4
Farbe Green-Gelb bis Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H14Br2N2
MDL-Nummer MFCD00989104
Menge 100 mg
Synonym 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,1-diamine, meso-1,2-bis 4-bromophenyl ethanediamine
InChI-Schlüssel GANMXFWDVICUEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C2=CC=C(C=C2)Br)(N)N)Br
IUPAC-Name 1,2-bis(4-bromphenyl)ethan-1,1-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 370.09
PubChem CID 91872995
Formelmasse 370.09
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • meso-1,2-Bis(4-bromophenyl)ethanediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.