Learn More
Mesitylen, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453724
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Mesitylene is used to make plastics and dyes. It acts as a solvent, ligand in organometallic chemistry and precursor to 2,4,6-trimethylaniline. It is also used as a developer for photopatternable silicones due to its solvent properties in the electronics industry. It is used as an internal standard in nuclear magnetic resonance (NMR) samples due to the presence of three equivalent protons in it. It is involved in the production of trimesic acid and antioxygen, epoxy firming agent and polyester resin stabilizers. Further, it is used as an additive and component in aviation gasoline blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mesitylen wird zur Herstellung von Kunststoffen und Farbstoffen verwendet. Fungiert als Lösungsmittel, Ligand in der organometallischen Chemie und als Vorläufer von 2,4,6-Trimethylanilin. Wird aufgrund seiner Lösungsmitteleigenschaften in der Elektronikindustrie auch als Entwickler für photopatternable Silikone eingesetzt. Wird als interner Standard in Kernspinresonanzproben (NMR) verwendet, da drei äquivalente Protonen darin vorhanden sind. Ist an der Herstellung von Trimesinsäure und Antisauerstoff, Epoxidhärtemittel und Polyesterharz-Stabilisatoren beteiligt. Wird darüber hinaus als Additiv und Komponente in Kraftstoffmischungen für die Luftfahrt verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-67-8
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.195
MDL-Nummer MFCD00008538
InChI-Schlüssel AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitylene
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 0.865
Siedepunkt 163°C to 165°C
Flammpunkt 44°C (111°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.499
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2325
Beilstein 906806
Merck Index 14,5907
Löslichkeitsinformationen Partly miscible with water.
Formelmasse 120.2
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesitylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3,5-Trimethylbenzene