Learn More
3M™ Gittervisier V4J-SV
Click to view available options
Modell: V4J-SV
Beschreibung
- Visier aus geätztem Edelstahl
- Optimaler Gitteraufbau gewährleistet höhere Stabilität und besseren Schutz
- Gittervisiere sind für den Einsatz mit 3M™ Schutzhelmen vorgesehen
- Alle Gittervisiere sind gemäß der EU-Norm EN 371 geprüft und zugelassen und erfüllen höhere Robustheitsanforderungen (S-Kennzeichnung)
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 1731 |
Dicke (metrisch) | 0,3 mm |
Produkttyp | Gittervisier |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forstwirtschaft |
Modell | Gehäuse V4J-SV |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Material | Gitter aus geätztem Edelstahl |