Learn More
3M™ Gittervisier V4CK
Click to view available options
Material: Edelstahlgitter
Beschreibung
- Visier aus Edelstahl mit mattschwarzer Oberfläche
- Hervorragende Stabilität auch nach längerem Gebrauch
- Netzgröße: 1,8 x 2,5 mm
- Gittervisiere sind für den Einsatz mit 3M™ Schutzhelmen vorgesehen
- Alle Gittervisiere sind gemäß der EU-Norm EN 371 geprüft und zugelassen und erfüllen höhere Robustheitsanforderungen (S-Kennzeichnung)
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 1731 |
Beschreibung | Gitterdurchmesser 0,24 mm |
Produkttyp | Gittervisier |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forstwirtschaft |
Enthält | Kurzer Peak |
Material | Edelstahlgitter |