Learn More
3M™ Gittervisier V4B
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
Beschreibung
- Sehr leicht und nicht leitfähig
- Netzgröße: 1,0 x 1,0 mm
- Gittervisiere sind für den Einsatz mit 3M™ Schutzhelmen vorgesehen
- Alle Gittervisiere sind gemäß der EU-Norm EN 371 geprüft und zugelassen und erfüllen höhere Robustheitsanforderungen (S-Kennzeichnung)
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 1731 |
Beschreibung | Gitterdurchmesser 0,3 mm |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Gittervisier |
Material | Polyamid-Gitter mit Glasfaser |