Learn More
3M™ Gittervisier 5B
Click to view available options
Linsenfarbe: Schwarz
Beschreibung
- Nicht leitfähiges Schirmgeflecht mit mattschwarzer Oberfläche
- Sehr leicht und nicht leitfähig
- Kompatibel mit dem 3M™ V5 Gesichtsmaskensystem zum Anbringen an M3™ Schutzhelme der Serien G3000 oder G22
- Schnappverschlüsse erleichtern das Anbringen der Gesichtsmaske am Gesichtsmaskenhalter
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 1731 |
Höhe (metrisch) | 3,05 cm |
Beschreibung | Schwarze Brille |
Produkttyp | Gittervisier |
Zur Verwendung mit (Geräte) | V5-Gesichtsschutzsystem |
Länge (metrisch) | 24,38 cm |
Material | Polyamid-Geflecht, Kunststoff |