Learn More
Quecksilber(II)-acetat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.68 g/mol
47.45 CHF - 177.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1600-27-7 |
---|---|
Summenformel | C4H6HgO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 318.68 |
MDL-Nummer | MFCD00012165 |
InChI-Schlüssel | BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | mercury 2+ ion acetic acid |
PubChem CID | 15337 |
ChEBI | CHEBI:33211 |
IUPAC-Name | Quecksilber(2+);diacetat |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2] |
Benachrichtigungen:
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11311619
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012273.18 |
50 g |
47.45 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11301619
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012273.30 |
250 g |
177.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mercuric acetate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in oxymercuration of double bonds. Mercuric acetate is used in non-aqueous titration. It is employed in the manufacture of phenyl mercury compounds which have pharmaceutical applications. It removes the acetamidomethyl protecting group from protected thiol, and converts thiocarbonate esters into dithiocarbonates. It promotes the addition of hydroxide and alkoxide across carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1600-27-7 | |
318.68 | |
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L | |
15337 | |
Quecksilber(2+);diacetat |
C4H6HgO4 | |
MFCD00012165 | |
mercury 2+ ion acetic acid | |
CHEBI:33211 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2] |
Spezifikation
Mercury(II) acetate | |
1600-27-7 | |
Kristallin | |
C4H6HgO4 | |
3563831 | |
Highly soluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether. | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2] | |
318.68 | |
CHEBI:33211 | |
ACS | |
Lichtempfindlich | |
3.28 g/cm3 at 20°C |
179°C to 182°C | |
Rot | |
98.0% min. | |
MFCD00012165 | |
mercury 2+ ion acetic acid | |
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L | |
Quecksilber(2+);diacetat | |
15337 | |
318.68 | |
Schwach | |
White crystals |
Sicherheit und Handhabung
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P312-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 216-491-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AI8575000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Mercury(II) acetate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercuric acetate