Learn More
Mercaptosuccinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410907
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Mercaptosuccinic acid is used in the preparation of mercaptosuccinic acid diethyl ester by reaction with ethanol. It is also used as a brightening agent in metal plating. Further, it serves as an intermediate for the synthesis of corrosion inhibitors, soil fumigants, active pharmaceutical ingredients and electroplating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mercaptosuccinsäure wird bei der Herstellung von Mercaptosuccinsäure-Diethylester durch Reaktion mit Ethanol verwendet. Wird zudem als Aufhellungsmittel in der Metallbeschichtung verwendet. Darüber hinaus Verwendung als Zwischenprodukt für die Synthese von Korrosionshemmern, Bodenbegasungsmittel, pharmazeutischen Wirkstoffen und Galvanikmitteln.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Aceton. Schwer löslich in Äther. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-49-5
Summenformel C4H6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 150.148
MDL-Nummer MFCD00004860
InChI-Schlüssel NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
IUPAC-Name 2-Sulfanylbutandisäure
SMILES C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercaptosuccinic acid
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Menge 25 g
Beilstein 1099858
Merck Index 14,9343
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and acetone. Slightly soluble in ether. Insoluble in benzene.
Formelmasse 150.15
Reinheit (%) 98%