Learn More
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen
Quadratische Mikroskop-Deckgläser aus Borosilikatglas.
Marke:  Epredia™ BB01800180A153MNZ0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17254894
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Quadratisch
  • Stärke von 0,13 bis 0,16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Borosilikatglas
18 x 18 mm
Quadratisch
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Automatisierte Geräte