Learn More
Emma Safety Footwear Mendoza Sicherheitsschuhe
Modernste Sympatex™ Konstruktion bietet perfekten Fußschutz für praktische Tätigkeiten in der chemischen Industrie und Landwirtschaft. Die Mendoza Stiefel sind praktisch wasserdicht und sorgen dafür, dass die Füße richtig atmen und kühl und trocken bleiben.
Marke: Emma Safety Footwear MM58284841
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Öl-Nubuck/Sympatex™-Konstruktion
- Wasserdicht
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Mendoza | |
Geöltes Nubuk | |
Stahl |
Braun | |
Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™ | |
41 |