Learn More
Emma Safety Footwear Mendoza Sicherheitsschuhe
Modernste Sympatex™ Konstruktion bietet perfekten Fußschutz für praktische Tätigkeiten in der chemischen Industrie und Landwirtschaft. Die Mendoza Stiefel sind praktisch wasserdicht und sorgen dafür, dass die Füße richtig atmen und kühl und trocken bleiben.
Marke:  Emma Safety Footwear MM58284848
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15918791
  • 259.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Öl-Nubuck/Sympatex™-Konstruktion
  • Wasserdicht
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Mendoza
Geöltes Nubuk
Stahl
Braun
Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™
48