Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Datenprotokollierungs-Thermohygrometer mit Kalibrierung
Sicheres Speichern von Informationen. Daten können nicht überschrieben oder geändert werden.
Marke:  Fisherbrand™ Traceable™ 6455FS
173.12 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16641323
  • 265.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
  • Speichert bis zu 30 eindeutige Alarmereignisse
  • Smart-Alarm™ mit visuellem/akustischem Alarm ertönt auch dann weiter, wenn das Gerät zu Nicht-Alarmbedingungen zurückkehrt
  • Einstellbare Probenahme-Rate — von 1 min bis 12 h in 1-Minuten-Schritten
Spezifikation
Spezifikation
Thermohygrometer mit Barometer und Kalibrierung
1
± 0.4°C
0,1 % RH
0 °C bis 65 °C
NIST
±3 % RH zwischen 5 bis 75 %, andernfalls ±5 % RH
0 bis 95%, nicht kondensierend
0,1 °C