Learn More
Molecular Probes™ Membrane Permeability Dead Cell Apoptosis Kit with PO-PRO™-1 and 7-Aminoactinomycin D, for flow cytometry
Vybrant™ Apoptose-Assay-Kit Nr. 13 *PO-PRO-™-1/7-Aminoactinomycin D* *für Durchflusszytometrie* *200 Assays*
Marke: Molecular Probes™ V35123
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Produkt für die Durchflusszytometrie verwendet die Nukleinsäure-Färbemittel PO-PRO™-1- und -7-Aminoactinomycin D (7-AAD) zum Nachweis der Apoptose auf Grundlage der Veränderungen der Zellmembranpermeabilität. Nach dem Färben einer Zellpopulation mit PO-PRO™-1-Farbstoff und 7-AAD fluoreszieren apoptotische Zellen violett, tote Zellen violett und rot sowie lebende Zellen wenig oder gar nicht. Diese Populationen lassen sich leicht mit einem Durchflusszytometer unterscheiden, das sowohl einen violetten Laser als auch die 488 nm-Linie eines Argon-Ionen-Lasers zur Anregung verwendet. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für ungefähr 200 Durchflusszytometrietests.Auswahlhilfe für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie anzeigen.
Spezifikation
1 kit | |
Totzellen-Apoptose-Kit | |
405; 488 | |
200 | |
Vybrant™ | |
7-AAD (7-Aminoactinomycin D), PO-PRO™-1 |
Röhrchen, Objektträger | |
Enthält 1 Fläschchen PO-PRO™-1 Farbstoff (500 µl) und 1 Fläschchen 7-AAD (7-Aminoactinomycin D, 200 µl). Im Kühlschrank (2–8 °C) und vor Licht geschützt lagern. |
|
PO-PRO™-1: 434⁄456, 7-AAD: 546⁄647 | |
Raumtemperatur | |
Durchflusszytometrie | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer |