Learn More
Thermo Scientific™ Membran-Laktose-Glucoronid-Agar (MLGA) (dehydriert)
Dieses Selektiv- und Differenzialmedium eignet sich zur Erkennung, Koloniezahlbestimmung und Unterscheidung von Escherichia coli und anderen coliformen Organismen durch Einzelmembranfiltration.
Marke: Thermo Scientific™ CM1031B
772.81 CHF gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 151-21-3 Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Nachweis, Zählung und Differenzierung von Escherichia coli und anderen Coliformen durch eine Membranfiltration mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Membran-Laktose-Glucuronid-Agar (MLGA) (dehydratisiert). Das Vorhandensein von Laurylsulfat und Lactose mit Phenolrot ermöglicht die selektive Isolierung und Differenzierung von Escherichia coli bzw. Coliformen.
Tests auf Escherichia coli und Coliformen stellen ein empfindliches Mittel für den Nachweis einer fäkalen Kontamination von Trinkwasser dar. Sie gelten als die wichtigsten routinemäßigen mikrobiellen Untersuchungen zur Beurteilung der Wirksamkeit der Wasseraufbereitung und -desinfektion und zur Überwachung der Wasserqualität bei der Verteilung1. Der Membran-Laktose-Glucuronid-Agar (MLGA) unterstützt Wassertests mit einer einzigen Membranfiltration.- Isolieren Sie Coliformen effektiv mit MLGA mithilfe einer einzigen Membranfiltrationsmethode.
- Laurylsulfat selektiert durch Hemmung grampositiver Organismen nach Coliformen.
- Reduzierte Bestätigungstests für E. coli aufgrund der Spezifität der Reaktionen im Medium.
- Einfache Interpretation der Testergebnisse durch Zugabe von chromogenem BCIG (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-Glucuronid): E. coli erscheint als grüne Kolonien, während andere koliforme Bakterien gelbe Kolonien bilden.
Der Nachweis von Escherichia coli und Coliformen wird durch zwei biochemische Reaktionen innerhalb des Mediums erleichtert: Die Lactosefermentation wird durch den Farbstoff Phenolrot nachgewiesen, der bei der Säureproduktion gelbe Kolonien bildet. Das chromogene Substrat BCIG wird durch das Enzym Glucuronidase gespalten und erzeugt einen blauen Chromophor, der sich in den Bakterienzellen aufbaut. Coliformen sind laktosepositiv, sodass Kolonien gelb erscheinen; Escherichia coli ist sowohl laktosepositiv als auch besitzt Glucuronidase und erscheint daher als grüne Kolonien.1
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
10°bis 30 °C | |
Pulver | |
500 g |
Membran-Laktose-Glucuronid-Agar (MLGA) (dehydriert) | |
Agar |