Learn More
Macherey-Nagel™ Membran-Entsalzungspuffer MDB
Membran-Entsalzungspuffer-MDB zur Verwendung mit NucleoSpin RNA-, NucleoSpin RNA XS-, NucleoSpin RNA Blood- und NucleoSpin miRNA-Kits
Marke: Macherey-Nagel™ 740342.125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für NucleoSpin RNA-, RNA XS-, RNA Blood- und miRNA-Kits
Spezifikation
Zubehör für die Verwendung mit NucleoSpin RNA-, NucleoSpin RNA XS-, NucleoSpin RNA Blood- und NucleoSpin miRNA-Kits | |
Isolation der RNA | |
15 bis 25 °C (Lagerung) | |
125 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- Buffer MDB (125 mL)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidium thiocyanide, ethanol