Learn More
Thermo Scientific™ MEM for SILAC
Analysieren der Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit diesen Medien oder Zusätzen zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC).
Marke: Thermo Scientific™ 88368
Beschreibung
Thermo Scientific MEM Media for SILAC ist optimiert für die Verwendung mit stabiler Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zur Analyse der Proteinexpression durch Massenspektrometrie (MS).
„Stable Isotope Labeling with Amino Acids in Cell Culture“ (SILAC) ist eine leistungsstarke Methode zur Identifizierung und Quantifizierung relativer Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die metabolische In-vivo-Integration „schwerer“ 13C- oder 15N-markierter Aminosäuren in Proteinen, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Dieses SILAC-Medium wird zusammen mit schweren und leichten Aminosäuren für die differentielle Isotopenmarkierung von Zellen für die SILAC-Analyse verwendet. SILAC-Medien, die mit schweren Aminosäuren ergänzt werden, sind in der Lage, nahezu 100 % der Markierung in Proteine lebender Zellen zu integrieren.
Merkmale von MEM-Medien für SILAC:- Flexibel — Flüssigmedien, die sowohl in L-Lysin als auch in L-Arginin mangelhaft sind, ermöglichen eine umfassendere Proteomabdeckung durch mehrfache isotopische Aminosäuremarkierung
- Hohe Qualität — die Medien sind steril, Endotoxin-frei und zellkulturkompatibel
Spezifikation
Massenspektrometer | |
1 x 500 ml, bei 2–8 °C lagern | |
Raumtemperatur | |
Flüssigmedium | |
Zellkultur | |
Flüssig |
Medien | |
Massenisotope von Aminosäuren | |
Proteinproben | |
Massenspektrometrie | |
500 mL |