Learn More
Thermo Scientific Chemicals Meloxicam, 99-101 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Meloxicam |
Schmelzpunkt | 255.0°C |
Glührückstand | 0.1% max. |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 4 hr) |
Infrarotspektrum | Echt |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 7,5g/L. Other solubilities: 5g/L dmso |
Formelmasse | 351.41 |
Reinheit (%) | 99 to 101% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Meloxicam