Learn More
Thermo Scientific Chemicals Melatonin, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Melatonin ist ein von der Zirbeldrüse ausgeschüttetes Hormon, das mehrere biologische Abläufe beeinflusst wie z. B Schläfrigkeit, Schlaf-Wach-Zyklus, zirkadianer Rhythmus, Stressreaktion, Alterungs- und Immunitätsaktivitäten.
•Es zeigt antioxidative, autokuide, paracoide, hormonelle, entzündungshemmende und antiapoptotische Wirkungen.
Anwendungen
• Melatonin zeigt eine neurohormonale Wirkung und kann antioxidative Enzyme aufwerten sowie Ratten-NOS1 hemmen.
•Melatonin wurde als Aktivator von MEL-1A-R und MEL-1B-R gemeldet.
•Bildung und Ausschüttung von Melatonin sind von der beta-adrenerge Rezeptorfunktion abhängig.
•Bei der Melatoninsynthese wird die essentielle Aminosäure L-Tryptophan als Vorstufe verwendet.
•Diese Verbindung hemmt die Apoptose in Immunzellen und Neuronen und verbessert den apoptotischen Zelltod von Krebszellen
• Sie kann die Proliferation und Metastasierung von Brustkrebszellen hemmen, indem sie die Rho-assoziierte Kinase-Protein-1-Expression moduliert
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Melatonine |
Schmelzpunkt | 116.0°C to 120.0°C |
Farbe | Weiß oder Cremefarben bis Gelb |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Beilstein | 22, V,12, 42 |
Merck Index | 15, 5884 |