Learn More
VITLAB™ Reibschale, MF, weiß, mit Ausguss, 500ml, D=150mm, H=90mm
Marke: VITLAB™ 72998
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Flach | |
Weiß | |
Rund | |
90 mm |
500 mL | |
Melamin | |
Mörser | |
150 mm |