Learn More
BrandTech™ Gerätetablett
Das standfeste und freistehende VITLAB™ Instrumententablett aus Melamin-Formaldehyd eignet sich zur Aufnahme von Laborgeräten, Hilfsmitteln und empfindlichen Utensilien.
Marke: BrandTech™ 72498
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weißes Melamin
- Flache Form
- Abgerundete Ecken
- Glatte Oberfläche
- Einfach zu säubern
Spezifikation
340 x 245 x 100 mm | |
100 mm | |
Polystyrol | |
245 mm | |
Rechteckig |
Weiß | |
340 mm | |
Gerätetablett | |
1 Stück |