Learn More
BrandTech™ Gerätetablett
Das standfeste und freistehende VITLAB™ Instrumententablett aus Melamin-Formaldehyd eignet sich zur Aufnahme von Laborgeräten, Hilfsmitteln und empfindlichen Utensilien.
Marke:  BrandTech™ 71998
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15222619
  • 204.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weißes Melamin
  • Flache Form
  • Abgerundete Ecken
  • Glatte Oberfläche
  • Einfach zu säubern
Spezifikation
Spezifikation
428 x 288 mm
Weiß
428 mm
Gerätetablett
Je 1
428 x 288 x 17 mm
17 mm
Melamin-Formaldehyd
288 mm
Flache Form