missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BrandTech™ Gerätetablett

Das standfeste und freistehende VITLAB™ Instrumententablett aus Melamin-Formaldehyd eignet sich zur Aufnahme von Laborgeräten, Hilfsmitteln und empfindlichen Utensilien.

Marke:  BrandTech™ 71898

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15212619

  • 122.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Weißes Melamin
  • Flache Form
  • Abgerundete Ecken
  • Glatte Oberfläche
  • Einfach zu säubern
Spezifikation

Spezifikation

355 x 240 mm
17 mm
Melamin-Formaldehyd
240 mm
Flache Form
355 x 240 x 17 mm
355 mm
Gerätetablett
Je 1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote